Drukuj
4-Aminonikotynian metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-aminonicotinate
OR4711-1G OR4711-5G
APOSOR4711-1GEA 277 PLN
APOSOR4711-1G APOSOR4711-5G
4-Aminonikotynian metylu 98%
4-Aminonikotynian metylu
Formuła: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Temp. topnienia: 172…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00955996
Numer CAS: 16135-36-7