Drukuj
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR4697-10G OR4697-1G OR4697-5G
APOSOR4697-10GEA 255 PLN
APOSOR4697-10G APOSOR4697-1G APOSOR4697-5G
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Formuła: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154.165 g/mol
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052514
Numer CAS: 4027-57-0
Numer WE (dawny EINECS): 223-702-0