Drukuj
2'-Methylacetanilide 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: o-Acetotoluidide, o-Acetotoluidid, N-(o-Tolyl)acetamide, N-(2-Methylphenyl)acetamide
OR4696-1KG OR4696-250G OR4696-25G
APOSOR4696-1KGEA 3720 PLN
APOSOR4696-1KG APOSOR4696-250G APOSOR4696-25G
2'-Methylacetanilide 98+%
2'-Methylacetanilide
Formuła: C₉H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 296 °C
Temp. topnienia: 109…110 °C
Gęstość: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014961
Numer CAS: 120-66-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-414-4