Drukuj
Methyl-2-amino-5-iodobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-iodobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-iodobenzoate, Methyl 5-Iodoanthranilate, Methyl 2-Amino-5-iodobenzoate, 5-Iodoanthranilic acid methyll ester
OR4694-100G OR4694-25G OR4694-5G
APOSOR4694-100GEA 2050 PLN
APOSOR4694-100G APOSOR4694-25G APOSOR4694-5G
Methyl-2-amino-5-iodobenzoate
Methyl-2-amino-5-iodobenzoate
Formuła: C₈H₈INO₂
MW: 277.0591 g/mol
Temp. topnienia: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00798574
Numer CAS: 77317-55-6