Drukuj
3-Methoxypyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4691-1G OR4691-5G OR4691-25G
APOSOR4691-1GEA 110 PLN
APOSOR4691-1G APOSOR4691-5G APOSOR4691-25G
3-Methoxypyridine
3-Methoxypyridine
Formuła: C₆H₇NO
MW: 109.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 65 °C/15mmHg
Gęstość: 1.083 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673022
Numer CAS: 7295-76-3