Drukuj
2-Acetyl-5-chlorothiophene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(5-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone, Rivaroxaban Impurity 20
OR4686-100G OR4686-25G OR4686-500G
APOSOR4686-100GEA 414 PLN
APOSOR4686-100G APOSOR4686-25G APOSOR4686-500G
2-Acetyl-5-chlorothiophene 99%
2-Acetyl-5-chlorothiophene
Formuła: C₆H₅ClOS
Temp. Wrzenia: 117…118 °C/17mmHg
Temp. topnienia: 46…49 °C
Temp. Zapłonu: 108 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005444
Numer CAS: 6310-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 228-630-3