Drukuj
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
OR4685-100G OR4685-25G
APOSOR4685-100GEA 812 PLN
APOSOR4685-100G APOSOR4685-25G
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Methyl-3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Formuła: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307.98 g/mol
Temp. topnienia: 86…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010729
Numer CAS: 74896-66-5