Drukuj
2'Jodoacetofenon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
OR4681-100G OR4681-25G OR4681-5G
APOSOR4681-100GEA 1130 PLN
APOSOR4681-100G APOSOR4681-25G APOSOR4681-5G
2'Jodoacetofenon
2'Jodoacetofenon
Formuła: C₈H₇IO
Temp. Wrzenia: 139…140 °C/12mmHg
Gęstość: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00094998
Numer CAS: 2142-70-3