Drukuj
4-Jodoanizol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4677-100G OR4677-25G
APOSOR4677-100GEA 211 PLN
APOSOR4677-100G APOSOR4677-25G
4-Jodoanizol 98%
4-Jodoanizol
Formuła: C₇H₇IO
Temp. Wrzenia: 240 °C
Temp. topnienia: 48…53 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001056
Numer CAS: 696-62-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-798-7