Drukuj
2-Metylo-1-tetralon 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46762-1G OR46762-25G OR46762-5G
APOSOR46762-1GEA 182 PLN
APOSOR46762-1G APOSOR46762-25G APOSOR46762-5G
2-Metylo-1-tetralon 99%
2-Metylo-1-tetralon
Formuła: C₁₁H₁₂O
Temp. Wrzenia: 127…131 °C/12mmHg
Gęstość: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001690
Numer CAS: 1590-08-5