Drukuj
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
OR4674-1G OR4674-5G
APOSOR4674-1GEA 110 PLN
APOSOR4674-1G APOSOR4674-5G
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formuła: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Temp. topnienia: 107…111 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320686
Numer CAS: 84228-44-4