Drukuj
4'-Acetamidoacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4673-1G OR4673-25G OR4673-5G
APOSOR4673-1GEA 110 PLN
APOSOR4673-1G APOSOR4673-25G APOSOR4673-5G
4'-Acetamidoacetophenone 98%
4'-Acetamidoacetophenone
Formuła: C₁₀H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 166…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014965
Numer CAS: 2719-21-3
Numer WE (dawny EINECS): 220-320-6