Drukuj
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Dostawca: Apollo Scientific
OR46713-1G OR46713-250MG OR46713-500MG
APOSOR46713-1GEA 1700 PLN
APOSOR46713-1G APOSOR46713-250MG APOSOR46713-500MG
1-Isobutyl-1H-pyrrole
1-Isobutyl-1H-pyrrole
Formuła: C₈H₁₃N
MW: 123.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12187092
Numer CAS: 20884-13-3