Drukuj
Chlorek benzylotrietyloamoniowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4667-500G OR4667-5KG OR4667-1KG
APOSOR4667-500GEA 124 PLN
APOSOR4667-500G APOSOR4667-5KG APOSOR4667-1KG
Chlorek benzylotrietyloamoniowy 99%
Chlorek benzylotrietyloamoniowy
Formuła: C₁₃H₂₂ClN
Temp. Wrzenia: 444,8 °C
Temp. Zapłonu: >275 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011824
Numer CAS: 56-37-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-270-1