Drukuj
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46664-1G OR46664-250MG
APOSOR46664-1GEA 1570 PLN
APOSOR46664-1G APOSOR46664-250MG
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid 97%
2-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₇H₁₀O₃
Temp. topnienia: 79…81 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00797988
Numer CAS: 18709-01-8