Drukuj
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2-Disulphanediyldianiline, 2,2'-Diaminodiphenyl disulphide, 2-Aminophenyl disulphide, Bis(2-aminophenyl) disulphide
OR4664-100G OR4664-500G
APOSOR4664-100GEA 450 PLN
APOSOR4664-100G APOSOR4664-500G
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I) 98%
2,2'-Dithiodianiline (thulium ionophore I)
Formuła: C₁₂H₁₂N₂S₂
Temp. topnienia: 91…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007703
Numer CAS: 1141-88-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-529-1