Drukuj
N-Methoxy-N-methylacetamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46610-100G OR46610-25G OR46610-5G
APOSOR46610-100GEA 656 PLN
APOSOR46610-100G APOSOR46610-25G APOSOR46610-5G
N-Methoxy-N-methylacetamide
Formuła: C₄H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 152 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060098
Numer CAS: 78191-00-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III