Drukuj
2,3-Dimetylo-1-buten
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46606-25G OR46606-5G
APOSOR46606-25GEA 363 PLN
APOSOR46606-25G APOSOR46606-5G
2,3-Dimetylo-1-buten
2,3-Dimetylo-1-buten
Formuła: C₆H₁₂
Temp. Wrzenia: 56 °C
Gęstość: 0,68 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008923
Numer CAS: 563-78-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-262-2
Jednostka: 3295
ADR: 3,II