Drukuj
2,2'-(etylenodioksy)dietanol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2'-(Ethylenedioxy)diethanol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylbis(oxy))diethanol
OR46604-10L OR46604-2.5L OR46604-500ML
APOSOR46604-10LEA 1810 PLN
APOSOR46604-10L APOSOR46604-2.5L APOSOR46604-500ML
2,2'-(etylenodioksy)dietanol 99%
2,2'-(etylenodioksy)dietanol
Formuła: C₆H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 284…288 °C
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002880
Numer CAS: 112-27-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-953-2