Drukuj
Nicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46575-100G OR46575-25G
APOSOR46575-100GEA 801 PLN
APOSOR46575-100G APOSOR46575-25G
Nicotinoyl chloride hydrochloride 95%
Nicotinoyl chloride hydrochloride
Formuła: C₆H₅Cl₂NO
Temp. topnienia: 151…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012820
Numer CAS: 20260-53-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II