Drukuj
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,5-Cyclooctadienepalladium(II) Dichloride
OR46568-1G OR46568-5G
APOSOR46568-1GEA 537 PLN
APOSOR46568-1G APOSOR46568-5G
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Formuła: C₈H₁₂Cl₂Pd
MW: 285.50 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012412
Numer CAS: 12107-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 235-161-8