Drukuj
Dichlorek malonylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46548-10G OR46548-25G OR46548-100G
APOSOR46548-10GEA 0 PLN
APOSOR46548-10G APOSOR46548-25G APOSOR46548-100G
Dichlorek malonylu
Dichlorek malonylu
Formuła: C₃H₂Cl₂O₂
MW: 140.95 g/mol
Temp. Wrzenia: 53…55 °C/19mmHg
Gęstość: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000735
Numer CAS: 1663-67-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-772-9
Jednostka: 2920
ADR: 8+3 II