Drukuj
2-Bromo-5-iodoaniline 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46544-1G OR46544-250MG OR46544-5G
APOSOR46544-1GEA 363 PLN
APOSOR46544-1G APOSOR46544-250MG APOSOR46544-5G
2-Bromo-5-iodoaniline 96%
2-Bromo-5-iodoaniline
Formuła: C₆H₅BrIN
Temp. topnienia: 70…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16038675
Numer CAS: 111721-74-5