Drukuj
5-Amino-2-methoxypyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4654-25G OR4654-100G
APOSOR4654-25GEA 116 PLN
APOSOR4654-25G APOSOR4654-100G
5-Amino-2-methoxypyridine 97%
5-Amino-2-methoxypyridine
Formuła: C₆H₈N₂O
Temp. Wrzenia: 85…90 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 29…31 °C
Gęstość: 1,575 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006264
Numer CAS: 6628-77-9
Numer WE (dawny EINECS): 229-612-8