Drukuj
6-Iodo-o-toluic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46539-1G OR46539-250MG OR46539-5G
APOSOR46539-1GEA 609 PLN
APOSOR46539-1G APOSOR46539-250MG APOSOR46539-5G
6-Iodo-o-toluic acid 95%
6-Iodo-o-toluic acid
Formuła: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Temp. topnienia: 112…116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01310823
Numer CAS: 54811-50-6