Drukuj
Methyl-2,5-dichloronicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2,5-dichloronicotinate
OR46527-1G OR46527-500MG
APOSOR46527-1GEA 145 PLN
APOSOR46527-1G APOSOR46527-500MG
Methyl-2,5-dichloronicotinate
Methyl-2,5-dichloronicotinate
Formuła: C₇H₅Cl₂NO₂
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03844857
Numer CAS: 67754-03-4