Drukuj
1-Metylobenzimidazol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Methyl-1H-benzimidazole
OR46520-10G OR46520-25G
APOSOR46520-10GEA 116 PLN
APOSOR46520-10G APOSOR46520-25G
1-Metylobenzimidazol 98%
1-Metylobenzimidazol
Formuła: C₈H₈N₂
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 154 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 59…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192275
Numer CAS: 1632-83-3