Drukuj
3-Bromotioanizol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromophenyl methyl sulphide, 1-Bromo-3-(methylthio)benzene
OR4652-100G OR4652-25G
APOSOR4652-100GEA 801 PLN
APOSOR4652-100G APOSOR4652-25G
3-Bromotioanizol
3-Bromotioanizol
Formuła: C₇H₇BrS
Temp. Wrzenia: 124…125 °C/10mmHg
Gęstość: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041395
Numer CAS: 33733-73-2
Jednostka: 3334
ADR: 9,III