Drukuj
eter difenylowy
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46509-100G OR46509-1KG OR46509-500G
APOSOR46509-100GEA 110 PLN
APOSOR46509-100G APOSOR46509-1KG APOSOR46509-500G
eter difenylowy
eter difenylowy
Formuła: C₁₂H₁₀O
Temp. Wrzenia: 258…260 °C
Temp. topnienia: 25…27 °C
Gęstość: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003034
Numer CAS: 101-84-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-981-2
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III