Drukuj
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46507-10G OR46507-1G OR46507-5G
APOSOR46507-10GEA 1580 PLN
APOSOR46507-10G APOSOR46507-1G APOSOR46507-5G
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
2,6-Dibromo-4-methylpyridine
Formuła: C₆H₅Br₂N
MW: 250.93 g/mol
Temp. topnienia: 74…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11036225
Numer CAS: 73112-16-0