Drukuj
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46503-25G OR46503-100G
APOSOR46503-25GEA 110 PLN
APOSOR46503-25G APOSOR46503-100G
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Dimethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formuła: C₈H₈O₅
MW: 184.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092317
Numer CAS: 4282-32-0