Drukuj
6-Methoxy-2-tetralone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-6-methoxynaphthalen-2(1H)-one
OR4643-1G OR4643-5G
APOSOR4643-1GEA 911 PLN
APOSOR4643-1G APOSOR4643-5G
6-Methoxy-2-tetralone
6-Methoxy-2-tetralone
Formuła: C₁₁H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 114…116 °C/0,2mmHg
Temp. topnienia: 30…37 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001729
Numer CAS: 2472-22-2
Numer WE (dawny EINECS): 219-592-9