Drukuj
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate, (3S)-(-)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
OR4636-25G OR4636-5G OR4636-100G
APOSOR4636-25GEA 443 PLN
APOSOR4636-25G APOSOR4636-5G APOSOR4636-100G
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
(3S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)pyrrolidine
Formuła: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.26 g/mol
Temp. topnienia: 76…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143194
Numer CAS: 122536-76-9