Drukuj
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4635-25G OR4635-5G
APOSOR4635-25GEA 356 PLN
APOSOR4635-25G APOSOR4635-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formuła: C₉H₁₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 243…244 °C
Gęstość: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03419272
Numer CAS: 147081-49-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III