Drukuj
(S)-(-)-Hydroksypirolidyna 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4627-1G OR4627-5G OR4627-25G
APOSOR4627-1GEA 160 PLN
APOSOR4627-1G APOSOR4627-5G APOSOR4627-25G
(S)-(-)-Hydroksypirolidyna 97%
(S)-(-)-Hydroksypirolidyna
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formuła: C₄H₉NO
Temp. Wrzenia: 108…110 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00192426
Numer CAS: 100243-39-8