Drukuj
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46250-1G OR46250-5G
APOSOR46250-1GEA 435 PLN
APOSOR46250-1G APOSOR46250-5G
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Formuła: C₄H₆Cl₂N₂Pd
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013122
Numer CAS: 14592-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 238-637-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III