Drukuj
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46247-100G OR46247-25G OR46247-5G OR46247-1G
APOSOR46247-100GEA 1120 PLN
APOSOR46247-100G APOSOR46247-25G APOSOR46247-5G APOSOR46247-1G
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde 97%
1H-Pyrazole-3-carbaldehyde
Formuła: C₄H₄N₂O
Temp. topnienia: 149…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129925
Numer CAS: 3920-50-1