Drukuj
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4624-1G OR4624-5G OR4624-250MG
APOSOR4624-1GEA 357 PLN
APOSOR4624-1G APOSOR4624-5G APOSOR4624-250MG
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 97%
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formuła: C₁₁H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 101…103 °C/3mmHg
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082638
Numer CAS: 114715-39-8