Drukuj
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4623-5G OR4623-25G
APOSOR4623-5GEA 300 PLN
APOSOR4623-5G APOSOR4623-25G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formuła: C₁₁H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 100…105 °C/3mmHg
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082766
Numer CAS: 114715-38-7
Jednostka: 2735
ADR: 8,III