Drukuj
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46225-1G OR46225-5G OR46225-25G
APOSOR46225-1GEA 145 PLN
APOSOR46225-1G APOSOR46225-5G APOSOR46225-25G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 96%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine
Formuła: C₆H₅N₃
Temp. topnienia: 168…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051808
Numer CAS: 272-97-9