Drukuj
5-Bromo-2-jodoanizol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
OR46223-1G OR46223-25G OR46223-5G
APOSOR46223-1GEA 174 PLN
APOSOR46223-1G APOSOR46223-25G APOSOR46223-5G
5-Bromo-2-jodoanizol 97%
5-Bromo-2-jodoanizol
Formuła: C₇H₆BrIO
MW: 312.9300 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11847482
Numer CAS: 791642-68-7