Drukuj
Alkohol 4-etoksybenzylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Ethoxyphenyl)methanol
OR46213-10G OR46213-50G OR46213-100G
APOSOR46213-10GEA 168 PLN
APOSOR46213-10G APOSOR46213-50G APOSOR46213-100G
Alkohol 4-etoksybenzylowy 98%
Alkohol 4-etoksybenzylowy
Formuła: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 272…274 °C
Temp. topnienia: 32…34 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004655
Numer CAS: 6214-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 228-283-8