Drukuj
5-Methoxybenzofuran
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46210-1G OR46210-5G
APOSOR46210-1GEA 290 PLN
APOSOR46210-1G APOSOR46210-5G
5-Methoxybenzofuran
5-Methoxybenzofuran
Formuła: C₉H₈O₂
Temp. Wrzenia: 123 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 31…33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079770
Numer CAS: 13391-28-1