Drukuj
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46202-25G OR46202-5G
APOSOR46202-25GEA 237 PLN
APOSOR46202-25G APOSOR46202-5G
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate 97+%
Methyl-4-(cyanomethyl)benzoate
Formuła: C₁₀H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 110 °C/0,23mmHg
Temp. topnienia: 55…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060695
Numer CAS: 76469-88-0