Drukuj
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
OR4615-1G OR4615-250MG
APOSOR4615-1GEA 189 PLN
APOSOR4615-1G APOSOR4615-250MG
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formuła: C₆H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 61…62 °C/40mmHg
Gęstość: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010408
Numer CAS: 63126-47-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III