Drukuj
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Bis(tert-butyl) (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, (S)-Di-tert-butyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-4-Oxo-Pro-OtBu
OR46132-1G OR46132-5G
APOSOR46132-1GEA 110 PLN
APOSOR46132-1G APOSOR46132-5G
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester 97%
N-Boc-4-oxo-L-proline-tert-butyl ester
Formuła: C₁₄H₂₃NO₅
MW: 285.35 g/mol
Temp. topnienia: 67…68 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06797013
Numer CAS: 166410-05-5