Drukuj
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromo-6-nitro-o-toluidine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrotoluene
OR4613-5G OR4613-1G OR4613-25G
APOSOR4613-5GEA 795 PLN
APOSOR4613-5G APOSOR4613-1G APOSOR4613-25G
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Formuła: C₇H₇BrN₂O₂
MW: 231.05 g/mol
Temp. topnienia: 143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052919
Numer CAS: 77811-44-0