Drukuj
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4612-1G OR4612-250MG
APOSOR4612-1GEA 691 PLN
APOSOR4612-1G APOSOR4612-250MG
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzamide
Formuła: C₈H₇Cl₂NO
Temp. topnienia: 167…169 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00205142
Numer CAS: 175278-27-0