Drukuj
2,6-Dichloro-3-formylpyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46107-25G OR46107-5G OR46107-1G
APOSOR46107-25GEA 298 PLN
APOSOR46107-25G APOSOR46107-5G APOSOR46107-1G
2,6-Dichloro-3-formylpyridine
2,6-Dichloro-3-formylpyridine
Formuła: C₆H₃Cl₂NO
Temp. Wrzenia: 95 °C/3mmHg
Temp. topnienia: 74…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07369746
Numer CAS: 55304-73-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III