Drukuj
Kwas 4-chloro-3-metoksyfenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46099-1G OR46099-25G OR46099-5G
APOSOR46099-1GEA 110 PLN
APOSOR46099-1G APOSOR46099-25G APOSOR46099-5G
Kwas 4-chloro-3-metoksyfenyloboronowy 98%
Kwas 4-chloro-3-metoksyfenyloboronowy
Formuła: C₇H₈BClO₃
Temp. topnienia: 232…234 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01318965
Numer CAS: 89694-47-3